Key Documents
S946192
2,2-DICHLORO-2-PHENYL-4'-(TRICHLOROMETHYL)ACETOPHENONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H9Cl5O
CAS Number:
Molecular Weight:
382.503
MDL number:
기타 정보