Key Documents
S945102
1-(4-CHLOROPHENYL)-5-OXO-3-PYRROLIDINECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C11H10ClNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
239.66
MDL number:
기타 정보