문서
S922358
1-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)-3-(4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL)UREA
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H18ClN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
319.794
MDL number:
기타 정보