Key Documents
S907731
4,4'-((3-NITROPHENYL)METHYLENE)BIS(N,N-DIMETHYLANILINE)
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H25N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
375.475
MDL number:
기타 정보