Key Documents
S826340
1,2,4,5-HEXATETRAENE-3,4-DIYL-1,6-DIYLIDENEHEXAKIS(TRIMETHYLSILANE)
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H54Si6
CAS Number:
Molecular Weight:
511.214
MDL number:
기타 정보