문서
S773514
4-(3-CHLOROPHENYL)-1-(4-FLUOROPHENYLUREIDOACETYL)SEMICARBAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H15ClFN5O3
CAS Number:
Molecular Weight:
379.781
MDL number:
기타 정보