문서
S768596
4-METHYL-2-OXO-2H-1-BENZOPYRAN-7-YL N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H12F3NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
363.296
MDL number:
기타 정보