Key Documents
S761494
2-((3,3-DIMETHYL-2-OXO-1-PHENYL)BUTYL)-4-METHOXY-N-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H25NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
339.438
MDL number:
기타 정보