문서
S761443
3-TERT-BUTYL-1-CHLORO-4-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)ISOQUINOLINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H17ClF3N
CAS Number:
Molecular Weight:
363.813
MDL number:
기타 정보