Key Documents
S760528
METHYL 3,3-BIS(4,4-DIMETHYL-2-HYDROXY-6-OXO-1-CYCLOHEXENYL)-2-PHENYLPROPIONATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H32O6
CAS Number:
Molecular Weight:
440.541
MDL number:
기타 정보