문서
S691232
2-CHLORO-4-METHOXYPHENYL N-(5-CHLORO-2,4-DIMETHOXYPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H15Cl2NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
372.208
MDL number:
기타 정보