문서
S690791
2-CHLORO-4-FLUOROPHENYL N-(4-CHLORO-2-METHYLPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H10Cl2FNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
314.146
MDL number:
기타 정보