Key Documents
S689157
6-METHOXY-ALPHA-(2-METHOXY-4-NITROPHENYLIMINO)-O-CRESOL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H14N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
302.289
MDL number:
기타 정보