문서
S66665
5-BUTYRYL-4,4-DIMETHYL-4,5-DIHYDRO-1H-[1,2]DITHIOLO[3,4-C]QUINOLINE-1-THIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H17NOS3
CAS Number:
Molecular Weight:
335.512
MDL number:
기타 정보