문서
S660736
N1-ACETYL-N3-(2-CYANOETHYL)-N3-(2-HYDROXYETHYL)-1,3-PHENYLENEDIAMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H17N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
247.299
MDL number:
기타 정보