문서
S65189
5-BUTYRYL-8-METHOXY-4,4-DIMETHYL-4,5-DIHYDRO-1H-[1,2]DITHIOLO[3,4-C]QUINOLINE-1-THIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H19NO2S3
CAS Number:
Molecular Weight:
365.538
MDL number:
기타 정보