문서
S649279
3-(2-NITRO-4-TRIFLUOROMETHYLPHENYLHYDRAZONO)-2,4-PENTANEDIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H10F3N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
317.226
MDL number:
기타 정보