Key Documents
S643602
N,N'-BIS(2-CHLOROBENZYLIDENE)-1,4-PHENYLENEDIAMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H14Cl2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
353.254
MDL number:
기타 정보