문서
S63100
DODECANOIC ACID 4-(1-(4-DODECANOYLOXY-PHENYL)-1-METHYL-ETHYL)-PHENYL ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C39H60O4
CAS Number:
Molecular Weight:
592.911
MDL number:
기타 정보