Key Documents
S618829
TRANS-2-BUTYLENE-1,4-BIS(TRIPHENYLPHOSPHONIUM CHLORIDE)
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C40H36Cl2P2
CAS Number:
Molecular Weight:
649.587
MDL number:
기타 정보