문서
S615366
2,7-DIHYDROXY-1,2,4A,8A-TETRA-H-2,4,6,8-TETRA-ME-1,4-ETHENONAPHTHALEN-3(4H)-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H20O3
CAS Number:
Molecular Weight:
260.336
MDL number:
기타 정보