문서
S60497
2,2,4,4,6,6,8,8-OCTAKIS-P-TOLYLOXY-,,,-(1,3,5,7,2,4,6,8)TETRAZATETRAPHOSPHOCINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C56H56N4O8P4
CAS Number:
Molecular Weight:
1036.988
MDL number:
기타 정보