문서
S588555
2-NAPHTHYLAMINE-BIS(HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE) ADDUCT HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H8Cl13N
CAS Number:
Molecular Weight:
723.182
MDL number:
기타 정보