문서
S544582
ETHYL 2-ACETAMIDO-4,5,6,7-TETRAHYDROBENZO(B)THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H17NO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
267.349
MDL number:
기타 정보