Key Documents
S542326
ISONICOTINIC ACID (3,4,5-TRIMETHOXYBENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H17N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
315.332
MDL number:
기타 정보