Key Documents
S49213
2,2,2-TRIFLUORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{2,2,2-TRICHLORO-1-[(TRIFLUOROACETYL)AMINO]ETHOXY}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C8H4Cl6F6N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
502.841
MDL number:
기타 정보