문서
S490253
ACETIC ACID 3,4,6-TRIACETOXY-5-HYDROXY-TETRAHYDRO-PYRAN-2-YLMETHYL ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H20O10
CAS Number:
Molecular Weight:
348.31
MDL number:
기타 정보