문서
S45463
DIPHENYL 2,2'-(4,4-DIMETHYL-2,6-DIOXOCYCLOHEXANE-1,1-DIYL)DIETHANESULFONATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H28O8S2
CAS Number:
Molecular Weight:
508.614
MDL number:
기타 정보