문서
S424668
1-(DIETHYLMETHYL)-1,2,3,4-TETRAHYDRONORHARMAN-3-CARBOXLIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H22N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
286.377
MDL number:
기타 정보