문서
S422649
DIETHYLMETHYL(2-(3-METHYL-2-PHENYLVALERYLOXY)-ETHYL)AMMONIUM BROMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H32BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
386.376
MDL number:
기타 정보