Key Documents
S422282
ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID, DIMORPHOLINIUM SALT TETRAHYDRATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H36N4O11
CAS Number:
Molecular Weight:
484.508
MDL number:
기타 정보