문서
S413445
2-AMINO-5-CHLOROBENZOPHENONE OXIME (MIXTURE OF SYN AND ANTI ISOMERS)
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H11ClN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
246.698
MDL number:
기타 정보