문서
S345709
1-(2,5-DICHLORO-4-SULFOPHENYL)-5-PYRAZOLONE-3-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H6Cl2N2O6S
CAS Number:
Molecular Weight:
353.139
MDL number:
기타 정보