Key Documents
S31500
4-METHOXY-BENZOIC ACID (5-CHLORO-2-HYDROXY-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H13ClN2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
304.735
MDL number:
기타 정보