문서
S310905
2,4,6-TRIMETHYL-1,4-DIHYDRO-PYRIDINE-3,5-DICARBOXYLIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H17NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
239.274
MDL number:
기타 정보