문서
S305391
(5R,8R,10R,13S,14R)-10,13-DIMETHYL-17-(6-METHYLHEPTAN-2-YL)HEXADECAHYDROSPIRO[CYCLOPENTA[A]PHENANTHRENE-3,2'-[1,3]DIOXOLANE]
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C29H50O2
Molecular Weight:
430.721
MDL number:
기타 정보