문서
S301264
BR-3,11-DITHIA-TRICYCLO(11.2.2.1(5,9))OCTADECA-1(16),5,7,9(18),13(17),14-HEXAENE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H15BrS2
CAS Number:
Molecular Weight:
351.33
MDL number:
기타 정보