문서
S291536
4-ACO-1-(DIMETHOXY-PH)-6,7-DIMETHOXY-NAPHTHALENE-2-CARBOXYLIC ACID TERT-BU ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H30O8
CAS Number:
Molecular Weight:
482.535
MDL number:
기타 정보