문서
S28577
3-CARBAMOYL-3-CYANO-PENTANE-1,5-DISULFONIC ACID DIPHENYL ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H20N2O7S2
CAS Number:
Molecular Weight:
452.508
MDL number:
기타 정보