문서
S285684
(2,3,4,9-4H-1H-BETA-CARBOLIN-1-YL)-ACETIC ACID ET ESTER, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H19ClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
294.784
MDL number:
기타 정보