문서
S276774
2,5,7-TRINITRO-9-OXO-9H-FLUORENE-4-CARBOXYLIC ACID 2-METHOXY-ETHYL ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H11N3O10
CAS Number:
Molecular Weight:
417.291
MDL number:
기타 정보