문서
S275859
3-ETHYL-3,4,6,7,12,12B-HEXAHYDRO-1H-INDOLO(2,3-A)QUINOLIZIN-2-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H20N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
268.362
MDL number:
기타 정보