Key Documents
S265322
1-(4-(2,4-DIPENTYL-PHENOXY)-BUTYL)-3-METHYL-PYRIDINIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H40ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
418.068
MDL number:
기타 정보