문서
S264032
3-ANTHRACEN-9-YL-1-(4-(3-ANTHRACEN-9-YL-ACRYLOYL)-PHENYL)-PROPENONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C40H26O2
CAS Number:
Molecular Weight:
538.652
MDL number:
기타 정보