문서
S262676
ACO-DI-ME-OXO-HEXADECAHYDRO-CYCLOPENTA(A)PHENANTHREN-YL-PENTANOIC ACID ME ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H42O5
Molecular Weight:
446.633
MDL number:
기타 정보