문서
S246891
5-{4-[(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2-BENZOFURAN-5-YL)OXY]-2,3,5,6-TETRAFLUOROPHENOXY}-2-BENZOFURAN-1,3-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H6F4O8
CAS Number:
Molecular Weight:
474.282
MDL number:
기타 정보