문서
S21351
(5-(4-FLUORO-PHENYL)-2-PHENYL-THIAZOL-4-YL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, PERCHLORATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C33H24ClFNO4PS
CAS Number:
Molecular Weight:
616.053
MDL number:
기타 정보