문서
S202339
5-(3,4-DIMETHOXY-BENZYLIDENE)-2-THIOXO-DIHYDRO-PYRIMIDINE-4,6-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H12N2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
292.316
MDL number:
기타 정보