문서
S194328
2,6-BIS-(3-ACETYL-PHENYL)-PYRROLO(3,4-F)ISOINDOLE-1,3,5,7-TETRAONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H16N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
452.427
MDL number:
기타 정보