문서
S186511
N-[(E)-(3,5-BIS{(E)-[(2-IODOPHENYL)IMINO]METHYL}PHENYL)METHYLIDENE]-2-IODOANILINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H18I3N3
CAS Number:
Molecular Weight:
765.178
MDL number:
기타 정보